Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
157.00 € - 338.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Anzahl Probengestelle | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufnahmevermögen | Anzahl Probengestelle | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15140509
|
Thermo Scientific™
1950780 |
13 cu. ft. EXF240, HFU240B | Röhrchen | 4 | 96/Karton |
268.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15150509
|
Thermo Scientific™
1950782 |
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | Röhrchen | 4 (Serie 320) 5 (Serie 400) | 96/Karton |
282.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15130509
|
Thermo Scientific™
1950784 |
28 cu. ft. EXF600, HFU600B | Röhrchen | 6 | 96/Karton |
332.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15111045
|
Thermo Scientific™
1950786 |
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | Röhrchen | 3 (300 Kapazität) 4 (400 Kapazität) 5 (500 Kapazität) 6 (600 Kapazität) 7 (700 Kapazität) | 96/Karton |
338.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11359291
|
Thermo Scientific™
1950637 |
13 cu. ft. EXF240, HFU240B | Röhrchen | 4 | 96/Karton |
202.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11711101
|
Thermo Scientific™
1950638 |
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | Röhrchen | 4 (Serie 320) 5 (Serie 400) | 96/Karton |
230.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15140539
|
Thermo Scientific™
1950730 |
28 cu. ft. EXF600, HFU600B | Röhrchen | 6 | 96/Karton |
268.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11379291
|
Thermo Scientific™
1950639 |
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | 28 Boxen/Rack | 3 (300 Kapazität) 4 (400 Kapazität) 5 (500 Kapazität) 6 (600 Kapazität) 7 (700 Kapazität) | 96/Karton |
248.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15160509
|
Thermo Scientific™
1950792 |
13 cu. ft. EXF240, HFU240B | Röhrchen | 4 | 96/Karton |
206.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15170509
|
Thermo Scientific™
1950794 |
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | Röhrchen | 4 (Serie 320) 5 (Serie 400) | 96/Karton |
236.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15180509
|
Thermo Scientific™
1950796 |
28 cu. ft. EXF600, HFU600B | Röhrchen | 6 | 96/Karton |
256.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15190509
|
Thermo Scientific™
1950798 |
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | Röhrchen | 3 (300 Kapazität) 4 (400 Kapazität) 5 (500 Kapazität) 6 (600 Kapazität) 7 (700 Kapazität) | 96/Karton |
256.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15100519
|
Thermo Scientific™
1950800 |
13 cu. ft. EXF240, HFU240B | Röhrchen | 4 | 48/Karton |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15110519
|
Thermo Scientific™
1950802 |
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | Röhrchen | 4 (Serie 320) 5 (Serie 400) | 48/Karton |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15130519
|
Thermo Scientific™
1950816 |
28 cu. ft. EXF600, HFU600B | Röhrchen | 6 | 48/Karton |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15120519
|
Thermo Scientific™
1950818 |
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | Röhrchen | 3 (300 Kapazität) 4 (400 Kapazität) 5 (500 Kapazität) 6 (600 Kapazität) 7 (700 Kapazität) | 48/Karton |
178.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11369311
|
Thermo Scientific™
398321 |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | Mikrotiterplatten mit Deckel | 70 Plates/Rack |
229.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11389311
|
Thermo Scientific™
398323 |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | Mikrotiterplatten mit Deckel | 84 Plates/Rack |
230.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11399311
|
Thermo Scientific™
398324 |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Boxes/Rack |
201.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11309321
|
Thermo Scientific™
398325 |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | Boxes (3 in.) | 9 Boxes/Rack |
201.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11319321
|
Thermo Scientific™
398326 |
Tiefkühlgeräte mit einem Fassungsvermögen von 17.3 oder 23 cu. ft. | 2 Zoll Boxen (16) | 16 Boxes/Rack |
229.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11359321
|
Thermo Scientific™
398330 |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 3 Zoll Boxen (12) | 12 Boxes/Rack |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11369321
|
Thermo Scientific™
398331 |
Tiefkühlgeräte mit einem Fassungsvermögen von 17.3 oder 23 cu. ft. | 2 Zoll Boxen (16) | 16 Boxes/Rack |
219.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11379321
|
Thermo Scientific™
398332 |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Boxes/Rack |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11389321
|
Thermo Scientific™
398333 |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. | Mikrotiterplatten | 66 Plates/Rack |
229.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11399321
|
Thermo Scientific™
398334 |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | Mikrotiterplatten | 44 Plates/Rack |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10731310
|
Thermo Scientific™
920099 |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | Pckg. | 9 Boxes/Rack |
195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11376311
|
Thermo Scientific™
398335 |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3, 23 und 28,8 cu.ft. | Mikrotiterplatten | 30 Plates/Rack |
229.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11329321
|
Thermo Scientific™
398327 |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | 2 Zoll Boxen (12) | 12 Boxes/Rack |
229.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazität für Röhrchen pro Tiefkühlgerät mit Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit 5 Innentüren), einer Rack-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.
Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.