Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 1950786
311.68 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
Spezifikation
Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen) | |
Silber | |
Edelstahl | |
Rechteckig | |
5 | |
15 (300 Kapazität) 20 (400 Kapazität) 25 (500 Kapazität) 30 (600 Kapazität) 35 (700 Kapazität) | |
5,5 in. | |
9,5 in. | |
65 cm |
Front Access Drawer Rack | |
Röhrchen | |
96/Karton | |
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 und 33,5 cu.ft. RevCo UXF, Herafreeze HFU-T | |
3 (300 Kapazität) 4 (400 Kapazität) 5 (500 Kapazität) 6 (600 Kapazität) 7 (700 Kapazität) | |
14 cm | |
24,1 cm | |
25,6 in. |