Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Marke:  Thermo Scientific™ 1950802
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15110519
  • 165.83 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
Die Thermo Scientific™ Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen)
Silber
Edelstahl
2 Tiers
5
20 (Serie 320) 25 (Serie 400)
5,5 in.
9,5 in.
14 cm
Front Access Drawer Rack
Röhrchen
48/Karton
17,3 und 23 cu.ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
4 (Serie 320) 5 (Serie 400)
24 cm
55,9 cm
22 in.