Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 398323
214.95 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
- Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte/Verriegelungsstange) | |
Silber | |
Edelstahl | |
Rechteckig | |
14 cm | |
23,9 cm | |
22 in. |
Flexibles Mikrotiterplattengestell mit seitlichem Zugang und Verriegelungsstangen | |
Mikrotiterplatten mit Deckel | |
84 Plates/Rack | |
Tiefkühlschränke mit einer Kapazität von 17,3 und 23 cu.ft | |
5,5 in. | |
9,4 in. | |
55,9 cm |