Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Marke: Thermo Scientific™ 398332
160.64 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
- Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Spezifikation
Gestell mit Gleiteinschüben | |
Silber | |
Edelstahl | |
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen | |
5,5 in. | |
9,4 in. | |
42,2 cm |
Gestell mit Gleiteinschüben | |
2 Zoll Boxen (12) | |
12 Boxes/Rack | |
14 cm | |
23,9 cm | |
16,6 in. |