Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysekassetten erleichtern die schnelle und problemlose Dialyse von Probenvolumina von 0,5 bis 125 ml. Im Gegensatz zu Standard-Flachschläuchen benötigen diese innovativen Geräte keine Knoten oder Klemmen, die zu Undichtigkeiten und Probenverlust führen können.
Marke:  Thermo Scientific™ A52963
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17719758
  • 173.00 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Cassette
2,0 kDa
6 Kassetten
Zellulosemembran, Dialyse
30 mL
Slide-A-Lyzer™
Weniger Verschwendung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerFP2846200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA52963
ChargennummerFP2830058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA52963
ChargennummerFP2819025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA52963
ChargennummerFP2790469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog NumberA52963
ChargennummerFP2788374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2023 Catalog NumberA52963
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 2K MWCO >