Learn More
Sampling Systems™ Hülsenprobenkammern
Schnell am selben Griff angebracht, um verschiedene Probenvolumina zu entnehmen. Sample Systems™ Probenkammern mit Hülsen sind ideal für die Probenahme großer Volumina in großen Tiefen.
201.00 € - 250.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenkammer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pulverprobenahme |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12947895
|
Sampling Systems™
1035T-200 |
200 mL |
250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15809211
|
Sampling Systems™
1035T-100 |
100 ml |
201.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15819211
|
Sampling Systems™
1035T-150 |
150 ml |
246.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Glänzende Oberfläche
- Punktmessung
- Anwenderfreundlich
Spezifikation
Probenkammer | |
Edelstahl (316L) | |
Pulverprobenahme |