Learn More
Sampling Systems™ Hülsenprobenkammern
Schnell am selben Griff angebracht, um verschiedene Probenvolumina zu entnehmen. Sample Systems™ Probenkammern mit Hülsen sind ideal für die Probenahme großer Volumina in großen Tiefen.
Marke:  Sampling Systems™ 1035T-100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15809211
  • 212.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Glänzende Oberfläche
  • Punktmessung
  • Anwenderfreundlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenkammer
Edelstahl (316L)
100 ml
Pulverprobenahme