Learn More
STEMCELL Technologies SIS3
Activin/NODAL/TGF-β pathway inhibitor; Inhibits SMAD3
113.40 € - 199.80 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17120302
|
STEMCELL Technologies
73962 |
500 μg |
113.40 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17130302
|
STEMCELL Technologies
73964 |
1 mg |
199.80 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- SIS3 (specific inhibitor of SMAD3) is a cell-permeable selective inhibitor of transforming growth factor β1 (TGF-β1)-dependent SMAD3 phosphorylation (IC50 = 3 μM) and SMAD3-mediated cellular signaling (Jinnin et al.) SIS3 has no effect on SMAD2, p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), extracellular signal-regulated kinase (ERK), or phosphoinositide 3-kinases
- Facilitates the production of anterior ectoderm from mouse induced pluripotent stem cells (Oshima et al.)
- Inhibits myofibroblast differentiation of normal human dermal fibroblasts (Jinnin et al.)
Spezifikation
1009104-85-1 | |
C28H27N3O3 | |
≥98% |