Learn More
STEMCELL Technologies SIS3
Activin/NODAL/TGF-β pathway inhibitor; Inhibits SMAD3
Marke:  STEMCELL Technologies 73962
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17120302
  • 113.40 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • SIS3 (specific inhibitor of SMAD3) is a cell-permeable selective inhibitor of transforming growth factor β1 (TGF-β1)-dependent SMAD3 phosphorylation (IC50 = 3 μM) and SMAD3-mediated cellular signaling (Jinnin et al.) SIS3 has no effect on SMAD2, p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), extracellular signal-regulated kinase (ERK), or phosphoinositide 3-kinases
  • Facilitates the production of anterior ectoderm from mouse induced pluripotent stem cells (Oshima et al.)
  • Inhibits myofibroblast differentiation of normal human dermal fibroblasts (Jinnin et al.)
Spezifikation
Spezifikation
1009104-85-1
500 μg
≥98%
Smad3 Inhibitor
C28H27N3O3