Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil
Die Konstruktion aus hochreinem Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit.
284.87 € - 529.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei |
---|---|
Farbe | Klar |
Material | Polypropylen |
Typ | Reagenzienreservoir |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11320275
![]() |
Axygen™
RES-SW384-HP-SI |
282 mL | Steril | 384 Bodentröge |
356.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11310275
|
Axygen™
RES-SW384-HP |
282 mL | Unsteril | 384 | N/A | ||||||
11360275
![]() |
Axygen™
RES-SW8-HP-SI |
290 mL | Steril | 8 Bodentröge |
354.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300275
![]() |
Axygen™
RES-SW12-HP-SI |
290 mL | Steril | 12 Bodentröge |
441.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11370275
![]() |
Axygen™
RES-SW96-HP |
240 ml | Unsteril | 96 Bodentröge | N/A | ||||||
11350275
|
Axygen™
RES-SW8-HP |
290 mL | Unsteril | 8 Bodentröge |
351.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11390265
![]() |
Axygen™
RES-SW12-HP |
290 mL | Unsteril | 12 Bodentröge |
349.46 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11380275
![]() |
Axygen™
RES-SW96-HP-SI |
240 mL | Steril | 96 Bodentröge |
529.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Die Behälter aus durchscheinendem Polypropylen verfügen über eine standardisierte SBS-Grundfläche für den Einsatz in automatisierten Systemen.
Diamantförmige Well-Serie: 96- oder 384-Sammelbecher an der Unterseite helfen, das Totvolumen zu minimieren
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Ja |
Klar | |
Reagenzienreservoir |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.