Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil
Die Konstruktion aus hochreinem Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke: Axygen™ RES-SW384-HP-SI
276.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22009" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Durchscheinende Polypropylen-Reservoirs wurden mit einer SBS Standardstellfläche für Kompatibilität mit automatisierten Systemen entwickelt.
Diamantförmige Well-Serie: 96- oder 384-Sammelbecher an der Unterseite helfen, das Totvolumen zu minimieren
Spezifikation
ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei | |
282 mL | |
Steril | |
Einzeln verpackt; 25/Karton | |
Ja |
Klar | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
384 Bodentröge |