Learn More
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Luer-Ansatz
Verwenden Sie diese Spritzen für Anwendungen in der Veterinärmedizin. Poulten Graf™ Einmalspritzen, zweiteilig, mit Luer-Ansatz sind PVC-frei und nicht toxisch, steril verpackt und werden in Blisterpackungen geliefert. Die Einmalspritzen sind extrem dicht und haben einen transparenten, leichtgängigen Zylinder.
Marke: Poulten Graf™ 7 41004
Beschreibung
- Hergestellt gemäß DIN 13098
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen, mit oder ohne Nadel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
Zweiteilige Spritze mit Luer-Spitze | |
100/Pckg. | |
Luer-Spitze | |
Steril |
CE | |
Siebdruckgraduierung | |
Ja | |
5 bis 6 ml | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Luer-Ansatz > Volumen:5 bis 6 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur