Learn More
Buerkle™ Kunststoffpipetten mit einzelner Markierung
Pipetten aus Kunststoff eignen sich ideal für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie
Marke:  Buerkle™ 7553-0025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10000092
  • 30.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PP, transparent
  • Blaue, permanente Graduierung und Beschriftung
Spezifikation
Spezifikation
Pipette
Für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie
1
25 mL
Polypropylen
Ja
Blau
Pipette mit einer Markierung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Vollpipette
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.,Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.,Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.