Learn More
Fisherbrand™ Pipetten
Saugen und dispensieren Sie viskose Flüssigkeiten auf präzise und zuverlässige Weise. Die Fisherbrand™ Einkanalpipette verfügt über einen Sperrzähler, um versehentliche Volumenänderungen zu verhindern. Das leichte, ergonomische Design minimiert Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).
Marke:  Fisherbrand™ FI8-104-00-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10091632
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzises und zuverlässiges Pipettieren
  • Möglichkeit des Rückwärtspipettierens für präzises Ansaugen und Dispensieren viskoser Flüssigkeiten
  • Der innovative weiche Griff verhindert die Wärmeübertragung auf interne Komponenten und gewährleistet so die präzise Pipettennutzung
  • Sperrmechanismus der Pipetten mit variablem Volumen verhindert Volumenänderungen beim Pipettieren
  • Bequemes und müheloses Pipettieren - leichtes/ergonomisches Design für einfache Anwendung verhindert Handüberlastung. Ergonomische niedrige Kolbenkraft minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung)
  • Pipette ist vollständig autoklavierbar für sterile Handhabung
  • Einfache und schnelle Wartung und Einstellung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Demontage- und Kalibrierungswerkzeug
  • Kein Probenverlust - das Ausblas-System gibt auch den letzten Tropfen ab
  • Erfüllt folgende Standards: DIN EN ISO8655 -1 | DIN EN ISO8655 -2 | DIN EN ISO8655 -6 | EU-Richtlinie98 /79 /EG
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Steril
10 bis 100 μl
0.5 μ l
2 Jahre
1
Manuelle Pipette
Gegenverschlussmechanismus, Zerlegungs- und Kalibrierwerkzeug, Probenbeutel mit Spitzen, Fett