Learn More
Fisherbrand™ Pipetten
Saugen und dispensieren Sie viskose Flüssigkeiten auf präzise und zuverlässige Weise. Die Fisherbrand™ Einkanalpipette verfügt über einen Sperrzähler, um versehentliche Volumenänderungen zu verhindern. Das leichte, ergonomische Design minimiert Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).
150.41 € - 230.02 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Sterilität | Steril |
Typ | Manuelle Pipette |
Enthält | Gegenverschlussmechanismus, Zerlegungs- und Kalibrierwerkzeug, Probenbeutel mit Spitzen, Fett |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10484052
|
Fisherbrand™
|
5 bis 50 μl | 0.50 μ l |
213.06 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10676813
|
Fisherbrand™
|
0.5 bis 10 μl | 0.01 μ l |
215.18 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10464412
|
Fisherbrand™
|
200 bis 1000 μl | 5.0 μ l |
222.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10295562
|
Fisherbrand™
|
100 bis 1000 μl | 5.0 μ l |
150.41 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10063722
|
Fisherbrand™
|
2 bis 20 μl | 0.50 μ l |
172.78 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10482382
|
Fisherbrand™
|
1000 bis 5000 μl | 50 μ l |
230.02 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10544073
|
Fisherbrand™
|
50 bis 200 μl | 1.0 μ l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10091632
|
Fisherbrand™
|
10 bis 100 μl | 0.5 μ l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Präzises und zuverlässiges Pipettieren
- Möglichkeit des Rückwärtspipettierens für präzises Ansaugen und Dispensieren viskoser Flüssigkeiten
- Der innovative weiche Griff verhindert die Wärmeübertragung auf interne Komponenten und gewährleistet so die präzise Pipettennutzung
- Sperrmechanismus der Pipetten mit variablem Volumen verhindert Volumenänderungen beim Pipettieren
- Bequemes und müheloses Pipettieren - leichtes/ergonomisches Design für einfache Anwendung verhindert Handüberlastung. Ergonomische niedrige Kolbenkraft minimiert RSI (Verletzung durch wiederholte Belastung)
- Pipette ist vollständig autoklavierbar für sterile Handhabung
- Einfache und schnelle Wartung und Einstellung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Demontage- und Kalibrierungswerkzeug
- Kein Probenverlust - das Ausblas-System gibt auch den letzten Tropfen ab
- Erfüllt folgende Standards: DIN EN ISO8655 -1 | DIN EN ISO8655 -2 | DIN EN ISO8655 -6 | EU-Richtlinie98 /79 /EG
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Steril | |
Gegenverschlussmechanismus, Zerlegungs- und Kalibrierwerkzeug, Probenbeutel mit Spitzen, Fett | |
2 Jahre |
1 | |
Manuelle Pipette | |
Je 1 |