Learn More
Silbernitrat, ACS, > 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Silbernitrat, AgNO3, CAS-Nummer-7761-88-8, Silbernitrat, Silber-I-Nitrat, Argenti nitras, Salpetersäure Silber(I)-Salz, nitrate d'argent, Höllenstein, Argerol, Silbermononitrat, Silber-Nitrat, Silbernitrat, 100 g, >99,9 % (Metallbasis), CHEBI:32130, 4,352 g/ml
43.92 € - 965.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Summenformel | AgNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.87 |
MDL-Nummer | MFCD00003414 |
InChI-Schlüssel | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMehr anzeigen |
PubChem CID | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
IUPAC-Name | Silber(1+)-nitrat |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11361229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.06 |
5 g |
43.92 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11371229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.14 |
25 g |
88.98 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11381229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.22 |
100 g |
224.72 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11391229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011414.36 |
500 g |
965.81 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
Silber(1+)-nitrat |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMehr anzeigen | |
CHEBI:32130 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Silver nitrate | |
For AAS analysis | |
Kristallin | |
AgNO3 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
Silber(1+)-nitrat | |
24470 | |
169.87 | |
Lichtempfindlich |
212°C | |
7761-88-8 | |
>99.9% (metals basis) | |
MFCD00003414 | |
Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether. | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
ACS-Reagenz | |
4.352 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
P220-P221-P234-P260-P262-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H290-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-853-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VW4725000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Silbernitrat
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.