Learn More
Silbernitrat, ACS, > 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381229
Silbernitrat, ACS, > 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381229
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11381229
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011414.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Silbernitrat, AgNO3, CAS-Nummer-7761-88-8, Silbernitrat, Silber-I-Nitrat, Argenti nitras, Salpetersäure Silber(I)-Salz, nitrate d'argent, Höllenstein, Argerol, Silbermononitrat, Silber-Nitrat, Silbernitrat, 100 g, >99,9 % (Metallbasis), CHEBI:32130, 4,352 g/ml
Silver nitrate is employed in Silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain, and staining in histology. It finds use as a stain in scanning electron microscopy, and a key ingredient in several silver-based antiseptic and antibacterial pharmaceutical compositions. Silver(I) nitrate is used to separate mixtures of alkenes by selective absorption, and for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nitrate
Schmelzpunkt 212°C
Namenshinweis For AAS analysis
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Formelmasse 169.87
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 4.352 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN26L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
ChargennummerN26L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
Chargennummer62400687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number011414.22,011414.06,011414.14,011414.36
ChargennummerZ30K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number011414.22,011414.62,011414.06,011414.14,011414.36
ChargennummerU16K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number011414.22,011414.62,011414.06,011414.14,011414.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silbernitrat
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
Silbernitrat, ACS, > 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >