Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leitfähige Tinte
85.53 € - 1040.18 €
Spezifikation
Produkttyp Conductive Ink
Farbe Silber
Gewicht (angloamerikanisch) 0.04 lb.
Gewicht (metrisch) 0,02 kg
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15482077
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
044958.14
25 g
330.65 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15472077
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
044958.06
5 g
85.53 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15492077
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
044958.22
100 g
1040.18 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Conductive Ink
Silber
0.04 lb.
0,02 kg
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Leitfähige Tinte