Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leitfähige Tinte
Artikelnummer. 15472077
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472077
Marke: Thermo Scientific Chemicals 044958.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Leitfähige Tinte
Kapazität (metrisch) 5 g
Farbe Silber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von Membranschaltern