Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starter-Kits Ersatzferrule
Speziell entwickeltes Ferrulen- und Mutternsystem, das speziell für Quarzglas-GC-Säulen und GC/MS-Systeme entwickelt wurde
76.40 € - 89.10 €
Spezifikation
Material | Metall |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle Anschlüsse |
Typ | Ferrule |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10521964
|
SGE™
073220 |
0.4 mm | 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule | Ferrule | 10/Packung | N/A | |||
13477238
|
SGE™
073220 |
0.4 mm | 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule | Ferrule | 10/Packung |
76.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13497238
|
SGE™
073221 |
0.5 mm | Innendurchmesser 0,32 mm Säule | Ferrule | 10/Pckg. |
76.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10123554
|
SGE™
073222 |
0.8 mm | Innendurchmesser 0,53 mm Säule | Ferrule | 10/Pckg. |
76.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Zur Verwendung mit SGE SilTite Ferrulen-Starter-Kits
- Das einzigartige 100 %-ig nicht kontaminierende SilTite Metall muss nach der Verwendung nicht nachgezogen werden
- Bildet eine starke, permanente, luftdichte Abdichtung um die Kapillarsäule
- Der Ferrulenboden ist flach, um eine dichte, auslaufsichere Dichtung mit der MS-Schnittstelle zu bilden
- Ideal für Hochdruck-Applikationen
- Höchsttemperatur: 500 °C (932 °F)
- Muss mit der mitgelieferten SilTite Mutter verwendet werden
Spezifikation
Metall | |
Alle Anschlüsse | |
Ferrule | |
10/Packung |