Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starter-Kits Ersatzferrule
Speziell entwickeltes Ferrulen- und Mutternsystem, das speziell für Quarzglas-GC-Säulen und GC/MS-Systeme entwickelt wurde
Marke: SGE™ 073220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit SGE SilTite Ferrulen-Starter-Kits
- Das einzigartige 100 %-ig nicht kontaminierende SilTite Metall muss nach der Verwendung nicht nachgezogen werden
- Bildet eine starke, permanente, luftdichte Abdichtung um die Kapillarsäule
- Der Ferrulenboden ist flach, um eine dichte, auslaufsichere Dichtung mit der MS-Schnittstelle zu bilden
- Ideal für Hochdruck-Applikationen
- Höchsttemperatur: 500 °C (932 °F)
- Muss mit der mitgelieferten SilTite Mutter verwendet werden
Spezifikation
Ferrule | |
0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser Säule | |
10/Packung |
Alle Anschlüsse | |
Metall | |
0.4 mm |