Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulenkits
Eliminieren Sie Lecks mit Thermo Scientific™ SilTite Ferrulenkits.
Marke: Thermo Scientific™ 290MT230
Beschreibung
Eliminieren Sie Lecks mit Thermo Scientific™ SilTite Ferrulenkits. Die Ferrule bildet eine feste, dauerhafte, luftdichte Versiegelung um die Kapillarsäule.
- SilTite Metall-Ferrulen und -Muttern bestehen aus demselben Material und besitzen denselben Wärmeausdehnungskoeffizienten.
- Die plane Grundfläche der Ferrule bildet eine perfekte Abdichtung zum MS-Interface
- Die Temperaturtoleranz der Ferrule liegt deutlich über den Grenzwerten des Injektors, des MS-Interface und des GC-Ofens.
- Anders als bei anderen Ferrulen ist ein Nachziehen nach der Montage nicht erforderlich.
Spezifikation
Ferrulenkit | |
SilTite-Kits für Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstelle | |
Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen |
290 MT230 | |
SilTite Metall | |
0,32 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.