Learn More
Cole-Parmer™ TROCKENBAD 0-40°C MIT KUGELN
Kühlen oder inkubieren Sie mit diesem Probenkühler Röhrchen in beliebiger Anzahl und Größe über einen längeren Zeitraum. Der Techne™ nº ICE elektronische Eisbehälter mit Keramik-beschichteten Beads hält die Temperatur und unterstützt die Probengefäße so lange wie erforderlich.
Marke:  Cole-Parmer™ 24120-00
Artikelnummer. 11914248
  • 1795.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal zum Kühlen von Reagenzien über den gesamten Labortag
  • Einstellbarer Temperaturbereich von 0 bis +40 °C*
  • Temperatur wird in  °C oder °F angezeigt
  • N°ICE Eisbehälter und 1.7 kg autoklavierbare keramikbeschichteten Beads sind im Lieferumfang enthalten.
  • Ersatz-Aluminium-Eimer und Ersatzpaket mit 1.7 kg keramikbeschichteten Beads sind separat erhältlich.
Hinweis: Die N°ICE-Kühlplatte erreicht 4 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C relativ schnell. Es kann jedoch mehrere Stunden dauern, bis 0 °C erreicht ist. Wie bei einem herkömmlichen Eisbehälter erreicht die eigentliche Probe aufgrund der natürlichen Wärmeübertragungseffizienz möglicherweise nicht 0 °C. N°ICE imitiert die Kühlwirkung eines Eiseimers genau, und die Kühlung kann beschleunigt werden, indem der Aluminiumeimer und die Keramikperlen vor der Verwendung eingefroren werden.
Spezifikation
Spezifikation
Eiskübel-Probenkühler
0,1 °C
Orangefarbene LED
Kühlen von Proben oder Reagenzien während des gesamten Arbeitstages
190 x 240 x 225 mm
225 mm
190 mm
240 mm
100 - 230 V 50/60 Hz
100 bis 230V, 50 bis 60Hz
4,5 kg
0°C bis 40°C
Ceramic-coated Beads
Chilling samples or reagents throughout the whole working day
N&G; Eiskübel und autoklavierbare keramikbeschichtete Kügelchen
8.9 in.
7.5 in.
9.4 in.
100/230 V
50/60 Hz
9.9 lb.
60 x 1.5 mL Microtubes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ TROCKENBAD 0-40°C MIT KUGELN > Kann verwendet werden mit: Kühlen von Proben oder Reagenzien während des gesamten Arbeitstages