Learn More
Buerkle™ Probenehmer StickProof V4A
Die besonders schlanke Spitze lässt sich leicht und tief einstechen. Durch den konischen Zulauf der Spitze können kleinste und größere Mengen gezogen werden. Der Probenehmer StickProof V4A ist aus einem Stück gefertigt, ohne Kanten, Rillen und Hinterschneidungen, daher einfache Reinigung.
Marke: Buerkle™ 5338-1100
624.31 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Probensammler für Pulver im Pharma-Bereich, aus Edelstahl V4A, Werkstoff 1.4404. Die besonders schlanke Spitze lässt sich leicht und tief einstechen, um die Stichprobe zu sammeln. Durch den konischen Zulauf der Spitze können kleinste und größere Mengen gezogen werden. StickProof ist aus einem Stück gefertigt, ohne Kanten, Rillen und Hinterschneidungen für eine einwandfreie und einfache Reinigung. Die Probe kann direkt am Auslaufende in den Probenbeutel gefüllt werden. Befestigung des Beutels mit stabiler Halteklammer.
Entspricht ISTA-Norm für Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) und 5 mm (Flachs, Wicke).
- Oberfläche elektropoliert
- Variable Probenmenge bis ca. 50 ml
- Inkl. Halteklammer und 100 PE-Probenbeuteln 120x170 mm
Spezifikation
Probenehmer | |
Autoklavierbar | |
50 ml | |
ISTA-Norm | |
1100 mm |
Edelstahl (V4A) | |
Klammer und einhundert Polyethylen-Probenahmebeutel (120 x 170 mm) | |
Elektropoliert | |
25 mm |