Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3100204
Beschreibung
- Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
- Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
- Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Spezifikation
BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10 , Ph Eur.2. Ausgabe | |
Silikon | |
25 m | |
Peristaltische Pumpen | |
1 Rolle | |
60 (Shore A, ± 5) |
2 mm | |
4 mm | |
1 mm | |
-60 °C | |
Durchsichtig | |
200 °C |