Learn More
BRAND™ Silikonstopfen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12,5 mm
14 mm
17 mm
21 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Silikonkautschuk
- Dient zur Vermeidung von unbeabsichtigten Lecks und verschütteten Flüssigkeiten
- Naturfarben
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Farbe | Naturfarben |
| Diameter (Metric) Bottom | 17 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Silikon |