Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen
Für Labor- und/oder Lebensmitteltests, industrielle Maskierung oder Schulungszwecke.
Marke: Fisherbrand™ SB043/S
Beschreibung
- Ungiftig, durchscheinend
- Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
- Hoher elektrischer Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spezifikation
Je 1 | |
43mm | |
Silikon | |
Stopfen |