Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Ultra™ Thermometer für Kühl-/Tiefkühlgeräte
Artikelnummer. 15507593 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sondentyp:
1 Flaschensonde aus Kunststoff
1x5 ml-Sonde für Impfstoffflaschen
2 Flaschensonden aus Kunststoff
2x5 ml-Sonde für Impfstoffflaschen
Eine Flasche und eine Kugelsonde
Eine Flaschensonde
Eine Kugelsonde
Zwei Flaschensonden
Zwei Kugelsonden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15507593
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Ausklappbarer Ständer, 10-Fuß-Mikrokabel, Wandbefestigung, Velcro™, Magnetstreifen
Überwachen Sie zwei verschiedene Bereiche gleichzeitig
Fisher Scientific™ Traceable™ Ultra-Thermometer™ für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte wurden gemäß den aktuellen CDC-Anforderungen bzgl. Lagerung und Überwachung von Impfstoffen entwickelt. Gleichzeitige Überwachung von zwei Bereichen
  • Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die Min.-, Max.- und Ist-Temperaturen einer angegebenen Sonde an
  • Smart-Alarm™  gibt dauerhafte optische und akustische Signalen aus, wenn ein Störzustand erkannt wird
  • Der Alarm wird auch dann fortgesetzt, wenn das Gerät wieder in den alarmfreien Zustand zurückgesetzt wird, und ist in 0.1° -Schritten programmierbar
  • Umschaltbar zwischen °C/°F
  • Gekapselter temperaturgepufferter Sensor zur genauen Temperaturüberwachung in ein oder zwei verschiedenen Bereichen in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern und Inkubatoren
  • Die in einer Miniaturflasche versiegelte Festkörpersonde (1 x 2.5 Zoll) verhindert Quecksilberkontamination und schnelle Temperaturänderungen beim Öffnen der Kühlschranktür
  • Die Miniaturflasche ist mit ungiftigem Glykol gefüllt, das von der FDA allgemein als sicher anerkannt wird (GRAS), wodurch der Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser unbedenklich ist
  • Mit stoßfestem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoffgehäuse (2.75 x 4.25 x 0.75 Zoll)
  • Das 10-Fuß-Mikrokabel ermöglicht das Schließen der Kühlschranktür
  • Bereich: -50 bis +70 °C (-58 bis +158 °F)
  • Genauigkeit: ±0.5 °C zwischen -30  und   +50 °C, ansonsten  ±1 °C
  • Auflösung: 0.1°
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit der NIST-Normen von einem A2LA-akkreditierten ISO/IEC 17025:2005-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Flaschenfüllung Nicht-toxisches Glykol
Flaschengröße 2.5 x 6.3 cm (1 x 2.5 in.)
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Abmessungen (L x B x H) 7 x 10.8 x 2 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 Zoll)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Überwachung der Temperatur in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken
Enthält Velcro™, Tischständer, Magnetstreifen, 10 ft.-Kabel, Batterien, Traceable™ Bescheinigung
Länge (metrisch) 7 cm
Material ABS-Kunststoff
Sondentyp Eine Flaschensonde
Auflösung 0,1 °
Gewicht (angloamerikanisch) 4 oz.
Gewicht (metrisch) 113.4 g
Produkttyp Ultra Thermometer für Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -58 bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +70°C
Calibrated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Überwachung der Temperatur in Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken
Genauigkeit ±0,5°C zwischen -30 und +50°C, andernfalls ±1°C
Display Digital
Breite (metrisch) 6.99 cm