Learn More
Macherey-Nagel™ Standard-Septen aus Silikon
Marke:  Macherey-Nagel™ 702609
31.74 EUR gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10318391
  • 45.35 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Spezifikation
Standard-Septa
60° Shore A
50/Packung
9 mm
Silikon
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard-Septen aus Silikon > AD: 9 mm