Learn More
Siliconöl, hochsiedend, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11956981
Siliconöl, hochsiedend, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956981
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11956981
Marke: Thermo Scientific Acros 174660025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63148-58-3
Synonym Poly(methylphenylsiloxane)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicone oil
Dichte 1.0500g/mL
Flammpunkt 316°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4940 to 1.5010
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.
Viskosität 125 mm2/s (25°C)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number174660025,174665000,174661000
ChargennummerA0441287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number174660025,174665000,174661000
ChargennummerA0460636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number174660025,174665000,174661000
ChargennummerA0454074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number174660025,174665000,174661000
ChargennummerA0394592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number174660025,174665000,174661000
Name des Produkts
Siliconöl, hochsiedend, Thermo Scientific Chemicals >