Learn More
Siliconöl, hochsiedend, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicone oil |
Dichte | 1.0500g/mL |
Flammpunkt | 316°C |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4940 to 1.5010 |
Menge | 500 g |
Relative Dichte | 1.05 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble in water. |
Viskosität | 125 mm2/s (25°C) |
Name des Produkts
Siliconöl, hochsiedend, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur