Learn More
Borer Chemie™ Silikonfreies Schmiermittel in Tube
Standardqualität für Exsikkatoren, Schliffverbindungen, Absperrhähne und Apparate. Borer Chemie™ silikonfreie Fettspritzen eignen sich zum Abdichten und Schmieren von festen und drehbaren Glasschliffverbindungen sowie zum Schmieren von Anschlüssen aus Kunststoff und Metall.
Marke:  Borer Chemie™ 514310.00-CA15
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10343741
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete thermische Stabilität
  • Erhältlich in Standardqualität (vakuumdicht bis 300 °C) und Hochvakuumqualität (bis 400 °C)
  • Konstante Schmierkonsistenz zwischen -40 °C und +250 °C
  • Kein Tropfpunkt
  • Chemisch beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Gase
  • Unlöslich in Wasser und niedermolekularen ein- oder mehrwertigen Alkoholen
Spezifikation
Spezifikation
Hochvakuum
60 g