Learn More
Silizium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420171
Silizium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420171
500 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11420171
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038717.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00085311
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon plasma standard solution
Namenshinweis Si 1000μg/mL
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1543951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Chargennummer1533783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Chargennummer1533791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Chargennummer1525850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Chargennummer1525851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Name des Produkts
Silizium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >