Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ für die TLC-Enantiomertrennung
Lösen eine Vielzahl von Enantiomeren. Chiralplate™ für die TLC-Enantiomer-Trennung besteht aus einer speziellen Schicht, die auf Glasplatten mit Fluoreszenzanzeige erhältlich ist.
Marke: Macherey-Nagel™ 811055
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eigenschaften
- Nano Silika mit umgekehrter Phase, imprägniert mit Cu(II)-Ionen und einem chiralen Selektor (ein Prolin-Derivat, DP 31 43 726 und EP 0 143 147)
- Trennung auf der Grundlage des Ligandenaustausches, d. h. Bildung von ternären gemischten Ligand-Komplexen mit den Cu(II)-Ionen; Unterschiede in der Stabilität der diastereomeren Komplexe führen zu chromatographischer Trennung
- Erhältlich als Glasplatten mit Fluoreszenzanzeige
Verwendung
- Enantiomer-Trennung von Aminosäuren, N-Methylaminsäuren, N-Formaylaminosäuren, α-Alkylaminosäuren, Thiazolidin-Derivaten, Dipeptiden, Lactonen, α-Hydroxycarbonsäuren
- Eine Überprüfung der Anwendung von CHIRALPLATE wurde von K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) 11–30] geboten.
Spezifikation
Silika | |
Glasplatten | |
Für TLC-Enantiomertrennung | |
100 x 200 mm |
25er-Packung | |
UV254 | |
0.25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ für die TLC-Enantiomertrennung > Größe: 100 x 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur