Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ für die TLC-Enantiomertrennung
Lösen eine Vielzahl von Enantiomeren. Chiralplate™ für die TLC-Enantiomer-Trennung besteht aus einer speziellen Schicht, die auf Glasplatten mit Fluoreszenzanzeige erhältlich ist.
110.24 € - 933.00 €
Spezifikation
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für TLC-Enantiomertrennung
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10422052
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
811058
100 x 100 mm 25
933.00 €
25 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12770184
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
811059
100 x 200 mm 4
430.00 €
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10428781
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
811057
50 x 200 mm 50
613.60 €
50 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12740184
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
811056
100 x 200 mm 4er-Packung
110.24 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10786322
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
811055
100 x 200 mm 25er-Packung
518.00 €
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenschaften
  • Nano Silika mit umgekehrter Phase, imprägniert mit Cu(II)-Ionen und einem chiralen Selektor (ein Prolin-Derivat, DP 31 43 726 und EP 0 143 147)
  • Trennung auf der Grundlage des Ligandenaustausches, d. h. Bildung von ternären gemischten Ligand-Komplexen mit den Cu(II)-Ionen; Unterschiede in der Stabilität der diastereomeren Komplexe führen zu chromatographischer Trennung
  • Erhältlich als Glasplatten mit Fluoreszenzanzeige
Verwendung
  • Enantiomer-Trennung von Aminosäuren, N-Methylaminsäuren, N-Formaylaminosäuren, α-Alkylaminosäuren, Thiazolidin-Derivaten, Dipeptiden, Lactonen, α-Hydroxycarbonsäuren
  • Eine Überprüfung der Anwendung von CHIRALPLATE wurde von K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) 11–30] geboten.
Spezifikation
Spezifikation
Glasplatten
UV254
Für TLC-Enantiomertrennung
0.25 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ für die TLC-Enantiomertrennung