Learn More
Trajan™ Kapillarschläuche
Einsatz in einer Vielzahl von GC-, LC- und bioanalytischen Kapillaranwendungen. Trajan Scientific and Medical™ nicht deaktivierte Quarzglas-GC-Schläuche sind mit einem Hochtemperaturpolyimidharz geschützt
116.00 € - 361.00 €
Spezifikation
Deaktivierung | Nicht deaktiviert |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC-, LC- und bioanalytische Anwendungen |
Material | Silika |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15268833
|
Trajan™
062475 |
0,22 mm | 0,36 mm | 5 m |
122.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11928716
|
Trajan™
062456 |
0,005 mm | 0,285 mm | 10 m |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15218843
|
Trajan™
062482 |
0,53 mm | 0,68 mm | 25 m |
361.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13467238
|
Trajan™
062466 |
0,075 mm | 0,19 mm | 10 m |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10143162
|
Trajan™
062469 |
0,1 mm | 0,36 mm | 10 m | N/A | ||||
15218833
|
Trajan™
062469 |
0,1 mm | 0,36 mm | 10 m |
122.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Wird in einer Vielzahl von GC-, LC- und bioanalytischen Applikationen eingesetzt
- Hergestellt aus hochwertigem Quarzglas
- Mit einem Hochtemperatur-Polyimidharz geschützte Schläuche
- 0.005 Mm bis 0.53 mm Innendurchmesser
Spezifikation
Nicht deaktiviert | |
GC-, LC- und bioanalytische Anwendungen | |
Silika |