Learn More
Trajan™ Kapillarschläuche
Einsatz in einer Vielzahl von GC-, LC- und bioanalytischen Kapillaranwendungen. Trajan Scientific and Medical™ nicht deaktivierte Quarzglas-GC-Schläuche sind mit einem Hochtemperaturpolyimidharz geschützt
Marke:  Trajan™ 062469
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15218833
  • 122.00 € / 10 Meter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wird in einer Vielzahl von GC-, LC- und bioanalytischen Applikationen eingesetzt
  • Hergestellt aus hochwertigem Quarzglas
  • Mit einem Hochtemperatur-Polyimidharz geschützte Schläuche
  • 0.005 Mm bis 0.53 mm Innendurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarschlauch
GC-, LC- und bioanalytische Anwendungen
0,36 mm
Silika
Nicht deaktiviert
0,1 mm
10 m