Learn More
Kieselgel, HPLC-Qualität, sphärisch, 5 Mikrometer APS, 120 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15407095
Kieselgel, HPLC-Qualität, sphärisch, 5 Mikrometer APS, 120 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407095
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15407095
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045810.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Silica gel is a useful product for column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis P.V. 1.00cc/g
Physikalische Form Sphärisch
Material Kieselgel
Menge 25 g
Partikelgröße 3 Micron APS, 120Å
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte HPLC
Oberfläche 340m2/g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW27K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number045810.06,045810.14
ChargennummerU24E031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045810.06,045810.14
ChargennummerY16E036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045810.06,045810.14
ChargennummerZ21E057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045810.06,045810.14
ChargennummerM31F035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number045810.06,045810.14
Name des Produkts
Kieselgel, HPLC-Qualität, sphärisch, 5 Mikrometer APS, 120 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >