Learn More
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm), selbstanzeigend, Trockenmittel, Fisher Chemical
50.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Pulvergefäß aus Kunststoff
Spezifikation
Farbe | Orange |
Schmelzpunkt | 1710 °C |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
pH | 2.0 bis 3.5 |
Menge | 1 kg |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
IUPAC-Name | Dioxosilan |