Learn More
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10608515
|
Thermo Scientific™
290MA201 |
290 MA201 | Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL- und ISQ GC-MS-Schnittstellen-Kits | Packung mit 10 Ferrulen |
76.04 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10670616
|
Thermo Scientific™
290MA202 |
290 MA202 | Alle SilTite Kits | Packung mit 10 Ferrulen |
79.16 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10659275
|
Thermo Scientific™
290MA203 |
290 MA203 | Alle SilTite Kits | Packung mit 10 Ferrulen |
79.16 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10724077
|
Thermo Scientific™
290MA205 |
290 MA205 | MS-Interface | Packung mit 5 Muttern |
93.86 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10391145
|
Thermo Scientific™
290MA207 |
290 MA207 | Agilent SSL-Injektoren | Packung mit 5 Muttern |
130.74 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10565625
|
Thermo Scientific™
290MT211 |
290 MT211 | Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstelle | Packung mit 5 Muttern |
115.14 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10698695
|
Thermo Scientific™
290MT221 |
290 MT221 | Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstellenkit | Packung mit 10 Ferrulen |
78.41 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10713677
|
Thermo Scientific™
290MT222 |
290 MT222 | Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstellenkit | Packung mit 10 Ferrulen |
79.16 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10321395
|
Thermo Scientific™
290MT223 |
290 MT223 | Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstellenkit | Packung mit 10 Ferrulen |
79.16 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Eliminieren Sie Lecks mit der Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, die eine starke, dauerhafte, luftdichte Dichtung um die Kapillarsäule bildet.
- SilTite Metall-Ferrulen und -Muttern bestehen aus dem gleichen Material und besitzen den gleichen
- Wärmeausdehnungskoeffizienten
- Die plane Grundfläche der Ferrule bildet eine perfekte Abdichtung zum MS-Interface
- Die Temperaturtoleranz der Ferrule liegt deutlich über den Grenzwerten des Injektors, des MS-Interface und des GC-Ofens.
- Anders als bei anderen Ferrulen ist ein Nachziehen nach der Montage nicht erforderlich.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.