Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ersatzferrulen, Muttern und Grundplattendichtungen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Eliminieren Sie Lecks mit der Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, die eine starke, dauerhafte, luftdichte Dichtung um die Kapillarsäule bildet.
- SilTite Metall-Ferrulen und -Muttern bestehen aus dem gleichen Material und besitzen den gleichen
- Wärmeausdehnungskoeffizienten
- Die plane Grundfläche der Ferrule bildet eine perfekte Abdichtung zum MS-Interface
- Die Temperaturtoleranz der Ferrule liegt deutlich über den Grenzwerten des Injektors, des MS-Interface und des GC-Ofens.
- Anders als bei anderen Ferrulen ist ein Nachziehen nach der Montage nicht erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | SilTite Ersatzmuttern |
| Beschreibung | 290 MT211 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstelle |
| Material | SilTite Metall |
| Enthält | Packung mit 5 Muttern |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.