Learn More
Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA
Marke: Ambion™ 4390826
571.80 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Target-Genexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs:
Hinweis: Silencer ™ vorkonfigurierten und validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
Spezifikation
Enthält getrocknete siRNA (40 nmol) und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren. | |
siRNA | |
RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA | |
Silencer™ Select validated siRNA | |
40 nmol |
Silencer™ Select Validierte siRNA, 40nmol, Standardreinheit, für RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, RNAi, siRNA | |
Silencer™ Select validated siRNA | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
Standardreinheit | |
40nmol |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.