Learn More
Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Artikelnummer. p-7076241
Click to view available options
Menge:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
5 Nanomol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10608505
Marke: Ambion™ 4390824
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen. Es stehen verschiedene Silencer™ Select siRNAs zur Auswahl – vorkonzipiert oder validiert. Die Silencer™ Select vorkonfigurierten siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei, während die Silencer™ Select validierten siRNAs funktionell getestet werden, um die Target-Genexpression zu reduzieren. Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Screening mit hohem Durchsatz erhältlich. Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs:
  • Potent – bis zu 100-fach potenter als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
  • Hinweis: Silencer ™ vorkonfigurierten und validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
    Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Arbeitstage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Arbeitstage (20 und 40 nmol); 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Enthält getrocknete siRNA (5 nmol) und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren.
    Beschreibung Silencer™ Select Validierte siRNA, 5nmol, Standardreinheit, für RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, RNAi, siRNA
    RNAi Type siRNA
    Endprodukttyp Silencer™ Select validated siRNA
    Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA
    Produktlinie Silencer Select, Ambion
    Produkttyp Silencer™ Select validated siRNA
    Reinheit Standardreinheit
    Menge 5 nmol
    Probengröße 5nmol
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.