Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder, Klasse B, Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen. Die BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B verfügen über einen Stopfen aus Polypropylen oder Polyethylen und einen sechseckigen Sockel.
Marke:  BRAND™ 33938
51.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11834000
  • 59.10 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas.
  • Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit Stopfen aus Polypropylen oder Polyethylen und sechseckigem Sockel.
  • Höhe ohne Stopfen gemessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Bernsteinfarben
Graduierter Mischzylinder
DIN EN ISO 4788
100 ml
Polypropylen-Stopfen
Polypropylen
1 ml
Volumenaufnahme
Rund
Borosilikatglas
Klasse B
285 mm
Braune Graduierung
Polypropylen
Autoklavierbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder, Klasse B, Borosilikatglas > Kapazität: 100 ml