Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder, Klasse B, Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen. Die BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B verfügen über einen Stopfen aus Polypropylen oder Polyethylen und einen sechseckigen Sockel.
46.15 € - 120.00 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Skalenfarbe | Bernsteinfarben |
Form | Rund |
Typ | Graduierter Mischzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10440941
|
BRAND™
33962 |
1000 ml |
106.08 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11834000
|
BRAND™
33938 |
100 ml |
59.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11854160
|
BRAND™
33948 |
250 ml |
76.50 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11844000
|
BRAND™
33954 |
500 ml |
120.00 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10756831
|
BRAND™
33928 |
50 ml |
49.10 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10417523
|
BRAND™
33920 |
25 ml |
46.15 €
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit Stopfen aus Polypropylen oder Polyethylen und sechseckigem Sockel.
- Höhe ohne Stopfen gemessen.
Spezifikation
Hexagonal | |
Bernsteinfarben | |
Graduierter Mischzylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
Braune Graduierung |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder, Klasse B, Borosilikatglas