Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte Bürette mit Schellbach-Streifen
Kompakte Büretten, die schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen sind.
70.60 € - 72.86 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 46,5 cm |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Graduierungen | 0,1 ml |
Höhe (metrisch) | 4 cm |
Enthält | Schwarze Schellbach-Streifen, Absperrhahn |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10552063
|
BRAND™
13906 |
25 ml |
72.86 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10042422
|
BRAND™
13908 |
50 ml |
70.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
- Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
Spezifikation
46,5 cm | |
0,1 ml | |
Schwarze Schellbach-Streifen, Absperrhahn | |
Bürette |
Borosilikatglas 3.3 | |
4 cm | |
PTFE |