Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte Bürette mit Schellbach-Streifen
Kompakte Büretten, die schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen sind.
Marke: BRAND™ 13908
64.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13000kg
Beschreibung
- Mit abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
- Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
Spezifikation
50 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
4 cm | |
PTFE |
46,5 cm | |
0,1 ml | |
Schwarze Schellbach-Streifen, Absperrhahn | |
Bürette |