Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Bürette (Boro 5.4)
Mit PTFE-Absperrhahn, schnell demontierbar und leicht zu reinigen.
97.95 €
Spezifikation
Farbe | Braun |
---|---|
Material | Borosilikatglas 5.4 |
Graduierungen | 0.1 ml |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Typ | Kompakte Bürette |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10052422
|
BRAND™
13926 |
25 mL |
97.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10550913
|
BRAND™
13928 |
50 mL |
97.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Braun | |
0.1 ml | |
Kompakte Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Borosilikatglas 5.4 | |
PTFE | |
Klasse B |