Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Compact-Bürette (Boro 5.4)
Mit PTFE-Absperrhahn, schnell demontierbar und leicht zu reinigen.
Marke:  BRAND™ 13926
85.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10052422
  • 93.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die neue Generation der Büretten von BRAND™
  • Mit PTFE-Absperrhahn, schnell demontierbar und leicht zu reinigen.
  • Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar
  • Borosilikatglas 5.4
  • Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Bernsteinfarbig
    Borosilikatglas 5.4
    PTFE
    25 mL
    Klasse B
    25 mL
    0.1 ml
    0.08 ml
    Kompakte Bürette
    DIN EN ISO 385